Learn More
Carboxymethoxylamine HemiHydroChloride, 98%
Codice prodotto. 10447290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10447290 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10771994 10 g Bottiglia in vetro 10g
10165593 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10447290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108430025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2921-14-4 | C4H11ClN2O6 | 218.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2921-14-4
Formula molecolare C4H11ClN2O6
Molecular Weight (g/mol) 218.59
Numero MDL MFCD00012955
InChI Key AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
IUPAC Name 2-aminooxyacetic acid;hydrochloride
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Punto di fusione 156.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Quantità 2.5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 109.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals