Learn More
Carbossimetilcellulosa sale sodico, ultrapuro, SLR, bassa viscosità, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10458590 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10458590 500g, Plastic powder jar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10458590 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/3100/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 9004-32-4
Colore Giallo
pH 6 to 8
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Formula molecolare (C12 H14 O9 R6)n
Numero MDL MFCD00081472
InChI Key DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
Molecular Weight (g/mol) 263.20
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica