Learn More
Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11467861 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467861 1 kg -
11457861 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11467861 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215056191
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
CAS: 9004-32-4 | Formula: (C12 H14 O9 R6)n | Weight: 263.20 g/mol
Identificatori chimici
CAS 9004-32-4
Formula molecolare (C12 H14 O9 R6)n
Molecular Weight (g/mol) 263.20
Numero MDL MFCD00081472
InChI Key DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Specifica
Colore White
Quantità 1 kg
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
Peso formulazione ≈700 kDa
Grado Not Available
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: carboxymethyl cellulose sodium salt