Learn More
Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, Low Vicosity, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifications
Specifications
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acetate |
| Peso formulazione | ≈90 kd |
| Grado | Not Available |
| Forma fisica | Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, Low Viscosity
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .