Learn More
Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, Medium Viscosity, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11437861 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11437861 500 g 500g
11447861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11437861 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215056090
Identificatori chimici
CAS 9004-32-4
Formula molecolare (C12 H14 O9 R6)n
Molecular Weight (g/mol) 263.20
Numero MDL MFCD00081472
InChI Key DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carboxymethyl cellulose sodium salt
Colore White
Quantità 500 g
IUPAC Name sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acetate
Forma fisica Powder