Learn More
Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, Medium Viscosity, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Carboxymethyl cellulose sodium salt |
| Colore | White |
| Quantità | 1 kg |
| IUPAC Name | 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium |
| Percent Purity | 99.6% |
| Grado | Not Available |
| Forma fisica | Powder |