Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethyl cellulose, sodium salt, average M.W. 250000 (DS=1.2)
Codice prodotto. 10089490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10089490 100 g Glass bottle 100g
10410663 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10089490 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 332631000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-32-4
Formula molecolare (C12 H14 O9 R6)n
Molecular Weight (g/mol) 263.20
Numero MDL MFCD00081472
InChI Key DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC Name sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acetate
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carboxymethylecellulose, sodium salt
Colore White to Beige
Nota nome Average M.W. 250000 (DS=1.2)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 1830
Viscosità 2300mPa·s, 2% sol.
Percent Purity ≥99.5%