Learn More
Carboxypeptidase A1/CPA1 Antibody (rCPA1/8688), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601924 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601924 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601924 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP321082PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Carboxypeptidase A1/CPA1 Monoclonal antibody specifically detects Carboxypeptidase A1/CPA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Carboxypeptidase A1/CPA1
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone rCPA1/8688
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene carboxypeptidase A1, carboxypeptidase A1 (pancreatic), CPA, EC 3.4.17, EC 3.4.17.1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Carboxypeptidase A1/CPA1 protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Mast Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1357
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus