Learn More
Carboxypeptidase M Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601286 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601286 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601286 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299753100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Carboxypeptidase M Polyclonal specifically detects Carboxypeptidase M in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Carboxypeptidase M
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:1000-1:2000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene carboxypeptidase M, EC 3.4.17, EC 3.4.17.12
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carboxypeptidase M (Accession#: NP_938079.1; Met 1-His 422)
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1368
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus