Learn More
Carboxyphosphamide, TRC
Codice prodotto. 30134768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134768 25 mg 25mg
30007940 10 mg 10mg
30009211 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134768 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC18135025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22788-18-7
Formula molecolare C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Molecular Weight (g/mol) 293.08
Sinonimo 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid, N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate Hydracrylic Acid, Asta 5754, Carboxycyclophosphamide, NSC 145124;
IUPAC Name 3-[amino-[bis(2-chloroethyl)amino]phosphoryl]oxypropanoic acid
SMILES NP(=O)(OCCC(=O)O)N(CCCl)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Carboxyphosphamide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(10,14)15-6-1-7(12)13/h1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
Peso formulazione 292.0146