Learn More
Gilac™ Carboy and Drain Cap
Codice prodotto. 15942664
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15942664 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15942664 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G127021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Carboy and screwtop Drain Cap. Migration tested and food contact certified guaranteeing quality product preservation.
  • Carboy with screwtop
  • Migration tested and food contact certified guaranteeing quality product preservation
  • Compatible with an optional tap (G616601)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Colore chiusura Black
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Bianco (opaco)
Diametro collo esterno (sistema metrico) 55 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Guaranteeing quality product preservation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tap G616601
Altezza (sistema imperiale) 17.7 in.
Altezza (sistema metrico) 450 mm
Include Screwtop, Drain Cap
Lunghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale HDPE
Mouth Style Narrow
Product Type Carboy
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm