Learn More
Gilac™ Carboy and Metal Toggle Joint Closure
Codice prodotto. 15972664
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15972664 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15972664 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G174721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.08€
    65.31€ / pezzi 1
    Risparmia 25.77€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Carboy and screwtop Metal Toggle Joint Closure has been migration tested and food contact certified guaranteeing quality product preservation.
  • Carboy with screwtop
  • Migration tested and food contact certified guaranteeing quality product preservation
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Materiale chiusura Metal
Tipo di chiusura Screwtop, Metal Toggle Joint
Colore Bianco (opaco)
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Guaranteeing quality product preservation
Altezza (sistema imperiale) 13.6 in.
Altezza (sistema metrico) 345 mm
Include Screwtop, Metal Toggle Joint Closure
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Materiale HDPE
Mouth Style Larga
Product Type Carboy
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 10.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 270 mm