missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CARD6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16610905 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16610905 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16610905 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5104450

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CARD6.

This gene encodes a protein that contains a caspase recruitment domain (CARD), an antiparallel six-helical bundle that mediates homotypic protein-protein interactions. The encoded protein is a microtubule-associated protein that has been shown to interact with receptor-interacting protein kinases and positively modulate signal transduction pathways converging on activation of the inducible transcription factor NF-kB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CARD6
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene CARD6
N. accesso geni Q9BX69
Alias gene Card6; CARD-containing inhibitor of Nod1 and Cardiak-induced NF-kB activation; caspase recruitment domain family member 6; caspase recruitment domain family, member 6; caspase recruitment domain protein 6; caspase recruitment domain-containing protein 6; CINCIN1; D730008L15
Simboli geni CARD6
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human CARD6(Accession Q9BX69), corresponding to amino acid residues M1-L33.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 239319, 294770, 84674
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.