Learn More
Cardamonin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cardamonin |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+ |
| Peso formulazione | 270.0892 |