Learn More
Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11517703 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
65 mm
65 mm
Matrice:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 10
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Matrice unitSize
11517703 30 mm 7 x 7 pezzi 10
11842513 25 mm 10 x 10 pezzi 10
11852513 30 mm 10 x 10 pezzi 10
11862513 40 mm 10 x 10 pezzi 10
11842731 40 mm 10 x 10 pezzi 10
11872513 65 mm 10 x 10 pezzi 10
11882513 25 mm 16 x 16 pezzi 10
11892513 30 mm 16 x 16 pezzi 10
11802523 40 mm 16 x 16 pezzi 10
11812523 65 mm 16 x 16 pezzi 10
11882493 25 mm 4 x 4 pezzi 10
11802503 40 mm 4 x 4 pezzi 10
11812503 65 mm 4 x 4 pezzi 10
11557693 25 mm 7 x 7 pezzi 10
11577703 40 mm 7 x 7 pezzi 10
11527703 30 mm 8 x 8 pezzi 10
11882503 40 mm 8 x 8 pezzi 10
11892503 65 mm 8 x 8 pezzi 10
11802513 25 mm 9 x 9 pezzi 10
11812513 30 mm 9 x 9 pezzi 10
11832513 65 mm 9 x 9 pezzi 10
11822513 40 mm 9 x 9 pezzi 10
10084213 25 mm 8 x 8 pezzi 10
12681565 65 mm 7 x 7 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 missing translation for 'options'
Codice prodotto. 11517703
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
  • Cartone resistente a bassissime temperature
  • Per la conservazione dei campioni
  • °
  • Finitura idrorepellente
Specifica
Quantità Confezione da 10
Materiale Cartone
Product Type Inserti per Cryobox
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Matrice 7 x 7