Learn More
Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11577703 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
65 mm
65 mm
Matrice:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11577703
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
  • Cartone resistente a bassissime temperature
  • Per la conservazione dei campioni
  • °
  • Finitura idrorepellente
Specifica
Quantità Confezione da 10
Materiale Cartone
Product Type Inserti per Cryobox
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Matrice 7 x 7