Learn More
- Home
- Products
- Boxes
- Cryogenic and Freezer Boxes
- Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11812513 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
65 mm
65 mm
Matrice:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 10
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Altezza (sistema metrico) | Matrice | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Codice prodotto.
11812513
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Usa il codice promozionale 28038
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
28.30 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale | Cartone |
| Product Type | Inserti per Cryobox |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Matrice | 9 x 9 |