Learn More
- Home
- Products
- Boxes
- Cryogenic and Freezer Boxes
- Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11822513 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
65 mm
65 mm
Matrice:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 10
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Altezza (sistema metrico) | Matrice | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Codice prodotto.
11822513
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale | Cartone |
| Product Type | Inserti per Cryobox |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Matrice | 9 x 9 |