Learn More
- Home
- Products
- Boxes
- Cryogenic and Freezer Boxes
- Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11842513 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
65 mm
65 mm
Matrice:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 10
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Altezza (sistema metrico) | Matrice | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | pezzi 10 |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | pezzi 10 |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | pezzi 10 |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | pezzi 10 |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | pezzi 10 |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Product Code.
11842513
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Usa il codice promozionale 28036
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
19.35 EUR valido fino al 2026-08-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28036" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28036" per avere il tuo prezzo promozionale.
Add to basket
Specifications
Specifications
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale | Cartone |
| Product Type | Inserti per Cryobox |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Matrice | 10 x 10 |