Learn More
Ratiolab™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente
Codice prodotto. 15222499
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Lunghezza (sistema metrico):
133 mm
134 mm
136 mm
Larghezza (sistema metrico):
134 mm
133 mm
136 mm
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15222499 Bianco 133 mm 133 mm 50 mm pezzi 10
10443725 Blu 136 mm 136 mm 50 mm pezzi 10
15981641 Bianco 136 mm 136 mm 100 mm pezzi 10
15991641 Bianco 136 mm 136 mm 130 mm pezzi 10
10638992 Bianco 136 mm 136 mm 32 mm Pezzo
15901651 Bianco 136 mm 136 mm 32 mm pezzi 10
11862731 Bianco 134 mm 134 mm 50 mm pezzi 10
15911651 Giallo 136 mm 136 mm 50 mm pezzi 10
15921651 Bianco 136 mm 136 mm 75 mm pezzi 10
10643283 Bianco 133 mm 133 mm 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15222499 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 5131501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    17.88€ / pezzi 10
    Risparmia 9.12€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes with Water-Repellant Standard Coating are ideal for sample storage and transportation.
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Colore Bianco
Materiale Cartone
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm
Capacità 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
Min. Temperature (Metric) -80°C
Quantità 10 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm