Learn More
Fisherbrand™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente
Codice prodotto. 10637584 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Verde
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10637584 Bianco 100 mm pezzi 10
10573815 Bianco 32 mm pezzi 10
10568815 Verde 50 mm pezzi 10
11557623 Bianco 50 mm pezzi 10
10231545 Giallo 50 mm pezzi 10
10739884 Verde 75 mm pezzi 10
11822483 Bianco 75 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10637584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.55€
    50.97€ / pezzi 10
    Risparmia 30.58€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La combinazione dei Cryobox con diversi inserti grigliati consente di ospitare una vasta gamma di provette di diverse dimensioni. ™°
  • Provide extraordinary flexibility
  • Can be combined with a wide variety of different grid inserts
Specifica
Colore Bianco
Materiale Cartone
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm
Capacità 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 100 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm