Learn More
Fisherbrand™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente
Codice prodotto. 11822483 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Verde
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11822483 Bianco 75 mm pezzi 10
10573815 Bianco 32 mm pezzi 10
10568815 Verde 50 mm pezzi 10
11557623 Bianco 50 mm pezzi 10
10231545 Giallo 50 mm pezzi 10
10739884 Verde 75 mm pezzi 10
10637584 Bianco 100 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11822483
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La combinazione dei Cryobox con diversi inserti grigliati consente di ospitare una vasta gamma di provette di diverse dimensioni. ™°
  • Highest flexibility: Cryo Boxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryo Boxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Colore Bianco
Materiale Cartone
Forma Pozzetti quadrati
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm
Capacità 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
Temperatura max (sistema metrico) °
Min. Temperature (Metric) °
Quantità 10 Pack
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Peso (sistema metrico) 0.86 kg