Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
32.50€ - 192.00€
Specifica
Materiale | Cartone |
---|---|
Tipo | Contenitore criogenico |
Quantità | Confezione da 10 |
Dimensioni (L x P) | 136 x 136 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 136 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11822463
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 136 x 136 x 100 mm |
79.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11822453
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 136 x 136 x 50 mm |
37.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11872453
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 136 x 136 x 75 mm |
46.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11842453
|
Fisherbrand™
|
Giallo | 136 x 136 x 50 mm |
37.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11557633
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 136 x 136 x 100 mm |
190.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11852463
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 136 x 136 x 130 mm |
72.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11862443
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 136 x 136 x 32 mm |
59.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11862463
|
Fisherbrand™
|
Blu | 136 x 136 x 130 mm |
192.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11852443
|
Fisherbrand™
|
Blu | 136 x 136 x 32 mm |
59.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11812463
|
Fisherbrand™
|
Blu | 136 x 136 x 100 mm |
79.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11527643
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 136 x 136 x 130 mm |
70.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11507623
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 136 x 136 x 32 mm |
32.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11507633
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 136 x 136 x 75 mm |
33.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11812453
|
Fisherbrand™
|
Blu | 136 x 136 x 50 mm |
37.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11812473
|
Fisherbrand™
|
Giallo | 136 x 136 x 130 mm |
70.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11547623
|
Fisherbrand™
|
Giallo | 136 x 136 x 32 mm |
59.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11882453
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 75 mm |
46.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11872443
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 32 mm |
59.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11587623
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 50 mm |
41.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11842463
|
Fisherbrand™
|
Giallo | 136 x 136 x 100 mm |
79.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11802473
|
Fisherbrand™
|
Verde | 136 x 136 x 130 mm |
70.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11832463
|
Fisherbrand™
|
Green | 136 x 136 x 100 mm |
81.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Disponibili con finitura idrorepellente o rivestimento in plastica impermeabile
- Massima flessibilità: è possibile combinare i Cryobox con diversi inserti grigliati per provette con diametri compresi tra 6 e 28.5 mm
- I Cryobox possono essere utilizzati con recipienti di dimensioni maggiori rimuovendo le griglie
Specifica
Cartone | |
Confezione da 10 | |
136 mm |
Contenitore criogenico | |
136 x 136 mm | |
136 mm |