Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm
Codice prodotto. 11832493 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Giallo
Red
Rosso
Verde
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
130 mm
130 mm
Capacità (sistema metrico):
0.2 to 0.5 mL
0.5 mL
15 to 50 mL
2 mL
4 mL
50 mL
5 ml
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
133 x 133 x 130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
11832493 Bianco 130 mm 15 to 50 mL 133 x 133 x 130 mm pezzi 10
11882473 Blu 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm pezzi 10
11892483 Blu 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm pezzi 10
11567643 Blu 32 mm 0.2 to 0.5 mL 133 x 133 x 32 mm pezzi 10
11812493 Verde 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm pezzi 10
11587663 Verde 130 mm 15 to 50 mL 133 x 133 x 130 mm pezzi 10
11852473 Verde 32 mm 0.5 mL 133 x 133 x 32 mm pezzi 10
11802493 Rosso 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm pezzi 10
11842473 Rosso 32 mm 0.5 mL 133 x 133 x 32 mm pezzi 10
11892473 Rosso 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm pezzi 10
11842483 Rosso 75 mm 4 mL 133 x 133 x 75 mm pezzi 10
11872473 Bianco 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm pezzi 10
11822493 Giallo 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm pezzi 10
11597663 Giallo 130 mm 15 to 50 mL 133 x 133 x 130 mm pezzi 10
11872483 Giallo 100 mm 4 mL 133 x 133 x 75 mm pezzi 10
11832483 Blue 75 mm 50 mL 133 x 133 x 75 mm pezzi 10
11852493 Red 130 mm 50 mL 133 x 133 x 130 mm pezzi 10
11842493 Blue 130 mm 50 mL 133 x 133 x 130 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 11832493
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 to 50 mL
Colore Bianco
Materiale Cartone
Tipo Contenitore criogenico
Capacità 15 - 50 ml
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P) 133 x 133 mm
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 133 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm