Learn More
- Home
- Products
- Boxes
- Cryogenic and Freezer Boxes
- Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm
Codice prodotto. 11872473 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Giallo
Red
Rosso
Verde
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
130 mm
130 mm
Capacità (sistema metrico):
0.2 to 0.5 mL
0.5 mL
15 to 50 mL
2 mL
4 mL
50 mL
5 ml
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
133 x 133 x 130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
18 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11872473 | Bianco | 50 mm | 2 mL | 133 x 133 x 50 mm | pezzi 10 |
| 11882473 | Blu | 50 mm | 2 mL | 133 x 133 x 50 mm | pezzi 10 |
| 11892483 | Blu | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | pezzi 10 |
| 11567643 | Blu | 32 mm | 0.2 to 0.5 mL | 133 x 133 x 32 mm | pezzi 10 |
| 11812493 | Verde | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | pezzi 10 |
| 11587663 | Verde | 130 mm | 15 to 50 mL | 133 x 133 x 130 mm | pezzi 10 |
| 11852473 | Verde | 32 mm | 0.5 mL | 133 x 133 x 32 mm | pezzi 10 |
| 11802493 | Rosso | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | pezzi 10 |
| 11842473 | Rosso | 32 mm | 0.5 mL | 133 x 133 x 32 mm | pezzi 10 |
| 11892473 | Rosso | 50 mm | 2 mL | 133 x 133 x 50 mm | pezzi 10 |
| 11842483 | Rosso | 75 mm | 4 mL | 133 x 133 x 75 mm | pezzi 10 |
| 11832493 | Bianco | 130 mm | 15 to 50 mL | 133 x 133 x 130 mm | pezzi 10 |
| 11822493 | Giallo | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | pezzi 10 |
| 11597663 | Giallo | 130 mm | 15 to 50 mL | 133 x 133 x 130 mm | pezzi 10 |
| 11872483 | Giallo | 100 mm | 4 mL | 133 x 133 x 75 mm | pezzi 10 |
| 11832483 | Blue | 75 mm | 50 mL | 133 x 133 x 75 mm | pezzi 10 |
| 11852493 | Red | 130 mm | 50 mL | 133 x 133 x 130 mm | pezzi 10 |
| 11842493 | Blue | 130 mm | 50 mL | 133 x 133 x 130 mm | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Codice prodotto.
11872473
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Usa il codice promozionale 28038
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15.14 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Cartone |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Capacità | 1 to 2 mL |
| Quantità | 10 Pack |
| Dimensioni (L x P) | 133 x 133 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 133 x 133 x 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 133 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Peso (sistema metrico) | 0.74 kg |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |