Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11507633 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
136 x 136 x 130 mm
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Colore Dimensione della confezione
11507633 136 x 136 x 75 mm Bianco pezzi 10
11822463 136 x 136 x 100 mm Rosso pezzi 10
11822453 136 x 136 x 50 mm Rosso pezzi 10
11872453 136 x 136 x 75 mm Rosso pezzi 10
11842453 136 x 136 x 50 mm Giallo pezzi 10
11557633 136 x 136 x 100 mm Bianco pezzi 10
11852463 136 x 136 x 130 mm Bianco pezzi 10
11862443 136 x 136 x 32 mm Rosso pezzi 10
11862463 136 x 136 x 130 mm Blu pezzi 10
11852443 136 x 136 x 32 mm Blu pezzi 10
11812463 136 x 136 x 100 mm Blu pezzi 10
11527643 136 x 136 x 130 mm Rosso pezzi 10
11507623 136 x 136 x 32 mm Bianco pezzi 10
11812453 136 x 136 x 50 mm Blu pezzi 10
11812473 136 x 136 x 130 mm Giallo pezzi 10
11547623 136 x 136 x 32 mm Giallo pezzi 10
11882453 136 x 136 x 75 mm Verde pezzi 10
11872443 136 x 136 x 32 mm Verde pezzi 10
11587623 136 x 136 x 50 mm Verde pezzi 10
11842463 136 x 136 x 100 mm Giallo pezzi 10
11802473 136 x 136 x 130 mm Verde pezzi 10
11832463 136 x 136 x 100 mm Verde pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 11507633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    24.75€ / pezzi 10
    Risparmia 18.15€
    42% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Spezifikation
Capacità (sistema metrico) 4 ml
Colore Bianco
Materiale Cartone
Forma Quadrati
Tipo Contenitore criogenico
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P) 136 x 136 mm
Dimensioni (L x P x A) 136 x 136 x 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 136 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Peso (sistema metrico) 1.1 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.