Descrizione
- Disponibili con finitura idrorepellente o rivestimento plastico impermeabile
- Massima flessibilità: I contenitori criogenici possono essere combinati con diversi inserti a griglia per provette con diametro compreso tra 6 e 28,5 mm
- Rimuovendo la griglia, è possibile utilizzare i contenitori criogenici per ospitare recipienti di grandi dimensioni
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore | Verde |
| Materiale | Cartone |
| Forma | Square |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Capacità | 1 to 2 mL |
| Quantità | 10 Pack |
| Dimensioni (L x P) | 136 x 136 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 136 x 136 x 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Vedi altri risultati |