Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11822463 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
136 x 136 x 130 mm
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Colore unitSize
11822463 136 x 136 x 100 mm Rosso pezzi 10
11822453 136 x 136 x 50 mm Rosso pezzi 10
11872453 136 x 136 x 75 mm Rosso pezzi 10
11842453 136 x 136 x 50 mm Giallo pezzi 10
11557633 136 x 136 x 100 mm Bianco pezzi 10
11852463 136 x 136 x 130 mm Bianco pezzi 10
11862443 136 x 136 x 32 mm Rosso pezzi 10
11862463 136 x 136 x 130 mm Blu pezzi 10
11852443 136 x 136 x 32 mm Blu pezzi 10
11812463 136 x 136 x 100 mm Blu pezzi 10
11527643 136 x 136 x 130 mm Rosso pezzi 10
11507623 136 x 136 x 32 mm Bianco pezzi 10
11507633 136 x 136 x 75 mm Bianco pezzi 10
11812453 136 x 136 x 50 mm Blu pezzi 10
11812473 136 x 136 x 130 mm Giallo pezzi 10
11547623 136 x 136 x 32 mm Giallo pezzi 10
11882453 136 x 136 x 75 mm Verde pezzi 10
11872443 136 x 136 x 32 mm Verde pezzi 10
11587623 136 x 136 x 50 mm Verde pezzi 10
11842463 136 x 136 x 100 mm Giallo pezzi 10
11802473 136 x 136 x 130 mm Verde pezzi 10
11832463 136 x 136 x 100 mm Verde pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Codice prodotto. 11822463
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore Rosso
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P) 136 x 136 mm
Dimensioni (L x P x A) 136 x 136 x 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 136 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg