Learn More
Fisherbrand™ Contenitori criogenici in cartone
Codice prodotto. 12992141 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12992141 Bianco pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12992141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    28.67€ / pezzi 10
    Risparmia 17.33€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La combinazione dei contenitori criogenici con diversi inserti grigliati consente di ospitare una vasta gamma di provette di diverse dimensioni. I contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a bassissima temperatura.
  • Disponibili con finitura idrorepellente o rivestimento plastico impermeabile
  • Massima flessibilità: I contenitori criogenici possono essere combinati con diversi inserti a griglia per provette con diametro compreso tra 6 e 28,5 mm
  • Rimuovendo la griglia, è possibile utilizzare i contenitori criogenici per ospitare recipienti di grandi dimensioni
Specifica
Colore Bianco
Materiale Cartone
Forma Pozzetti quadrati
Tipo Contenitore criogenico
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P x A) 75 x 75 x 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm