Learn More
Wesbart™ Contenitori criogenici in cartone
Codice prodotto. 17165034
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
100 Cryovials (1 to 2 mL)
81 Cryovials (1 to 2 mL)
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 35 mm
133 x 133 x 50 mm
Array di provette:
10 x 10
9 x 9
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) Array di provette Dimensione della confezione
17165034 81 Cryovials (1 to 2 mL) 133 x 133 x 35 mm 9 x 9 Pezzo
17155034 100 Cryovials (1 to 2 mL) 133 x 133 x 50 mm 10 x 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17165034 Fornitore Wesbart™ N. del fornitore A1/81
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Wesbart cryogenic boxes are made from fibreboard cardboard and are water-repellent for longer durability.
  • Cardboard boxes are specially made for the aluminum freezer racks.
  • Dividers are available in different diameters.
Specifica
Descrizione Cardboard Box with Dividers
Colore Bianco
Materiale Cartone
Forma Rectangular
Tipo Contenitore criogenico
Capacità 81 Cryovials (1 to 2 mL)
Include Grid Divider
Sterilità Non-sterile
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 35 mm
Altezza (sistema metrico) 35 mm