Learn More
Tenak™ Contenitori criogenici in cartone
Codice prodotto. 15210524 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensioni (L x P x A):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Include:
10 x 10 Divider
9 x 9 Divider
Divisori
Dimensione della confezione:
pezzi 36
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P x A) Include Dimensione della confezione
15210524 Bianco 133 x 133 x 50 mm Divisori pezzi 36
11597294 Blu 133 x 133 x 50 mm Divisori pezzi 36
15130887 Rosso 133 x 133 x 50 mm Divisori pezzi 36
15280554 Bianco 75 x 75 mm Divisori pezzi 36
15170877 Giallo 133 x 133 x 50 mm Divisori pezzi 36
15280514 Bianco 133 x 133 x 32 mm Divisori pezzi 36
15200604 Bianco 136 x 136 x 75 mm Divisori pezzi 36
15250594 Bianco 136 x 136 x 50 mm Divisori pezzi 36
11620443 Bianco 133 x 133 x 52 mm 10 x 10 Divider pezzi 36
15200594 Bianco 136 x 136 x 32 mm Divisori pezzi 36
15210604 Blu 133 x 133 x 75 mm Divisori pezzi 36
15220594 Rosso 133 x 133 x 32 mm Divisori pezzi 36
15220524 Bianco 133 x 133 x 75 mm - pezzi 36
15220604 Rosso 133 x 133 x 75 mm Divisori pezzi 36
15230604 Verde 133 x 133 x 75 mm Divisori pezzi 36
15260534 Bianco 133 x 133 x 100 mm Divisori pezzi 36
15270554 Bianco 133 x 133 x 52 mm 9 x 9 Divider pezzi 36
15280534 Rosso 133 x 133 x 100 mm Divisori pezzi 36
15290554 Bianco 100 x 100 mm Divisori pezzi 36
15290604 Bianco 133 x 133 x 130 mm 9 x 9 Divider pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Product Code. 15210524 Supplier Tenak™ Supplier No. TE22005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.05€
    76.51€ / pezzi 36
    Risparmia 17.54€
    18% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Combine Tenak™ Cardboard Cryoboxes with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter. Available in many colors, the highly flexible;boxes can be used for larger laboratory containers when removing the grid.
  • Cardboard
  • Temperature resistant down to -80°C
  • Ideal for ultra-low temperature storage
ul>
Specifications
Colore Bianco
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Cryogenic Storage of Liquids
Include Divisori
Quantità 36 Pack
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Peso (sistema metrico) 2.7 kg