Learn More
- Home
- Products
- Boxes
- Cryogenic and Freezer Boxes
- ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
Codice prodotto. 10162513
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Altezza (sistema metrico):
25 mm
40 mm
65 mm
Lunghezza (sistema metrico):
133 mm
136 mm
Larghezza (sistema metrico):
133 mm
136 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
14 product options available for selection
| Codice prodotto. | Matrice | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10162513 | 5 x 5 | 25 mm | 133 mm | 133 mm | pezzi 10 |
| 15592065 | 6 x 6 | 25 mm | 133 mm | 133 mm | pezzi 10 |
| 10262913 | 6 x 6 | 65 mm | 136 mm | 136 mm | pezzi 10 |
| 17303931 | 7 x 7 | 25 mm | 133 mm | 133 mm | pezzi 10 |
| 10843211 | 9 x 9 | 65 mm | 133 mm | 133 mm | pezzi 10 |
| 15617375 | 10 x 10 | 65 mm | 133 mm | 133 mm | pezzi 10 |
| 10130273 | 12 x 12 | 65 mm | 136 mm | 136 mm | pezzi 10 |
| 10190123 | 12 x 12 | 40 mm | 136 mm | 136 mm | pezzi 10 |
| 16350816 | 13 x 13 | 40 mm | 133 mm | 133 mm | pezzi 10 |
| 10395922 | 13 x 13 | 25 mm | 136 mm | 136 mm | pezzi 10 |
| 10003063 | 14 x 14 | 40 mm | 133 mm | 133 mm | pezzi 10 |
| 10395702 | 14 x 14 | 65 mm | 133 mm | 133 mm | pezzi 10 |
| 13427477 | 14 x 14 | 25 mm | 136 mm | 136 mm | pezzi 10 |
| 10229044 | 16 x 16 | 25 mm | 136 mm | 136 mm | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10162513
Fornitore
ratiolab™
N. del fornitore
5120124
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For sample storage, even at ultra-low temperatures
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 Inserts/Pk. |
| Materiale | Cardboard |
| Product Type | Grid Insert |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 23 mm Dia. Tubes |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Matrice | 5 x 5 |