Learn More
ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
Codice prodotto. p-200106370
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Altezza (sistema metrico):
25 mm
40 mm
65 mm
Lunghezza (sistema metrico):
133 mm
136 mm
Larghezza (sistema metrico):
133 mm
136 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10162513 5 x 5 25 mm 133 mm 133 mm pezzi 10
15592065 6 x 6 25 mm 133 mm 133 mm pezzi 10
10262913 6 x 6 65 mm 136 mm 136 mm pezzi 10
17303931 7 x 7 25 mm 133 mm 133 mm pezzi 10
10843211 9 x 9 65 mm 133 mm 133 mm pezzi 10
15617375 10 x 10 65 mm 133 mm 133 mm pezzi 10
10130273 12 x 12 65 mm 136 mm 136 mm pezzi 10
10190123 12 x 12 40 mm 136 mm 136 mm pezzi 10
16350816 13 x 13 40 mm 133 mm 133 mm pezzi 10
10395922 13 x 13 25 mm 136 mm 136 mm pezzi 10
10003063 14 x 14 40 mm 133 mm 133 mm pezzi 10
10395702 14 x 14 65 mm 133 mm 133 mm pezzi 10
13427477 14 x 14 25 mm 136 mm 136 mm pezzi 10
10229044 16 x 16 25 mm 136 mm 136 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10162513 Fornitore ratiolab™ N. del fornitore 5120124
Grid inserts made of ultra low temperature-resistant cardboard.
  • For sample storage, even at ultra-low temperatures
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Quantità 10 Inserts/Pk.
Materiale Cardboard
Product Type Grid Insert
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 23 mm Dia. Tubes
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Matrice 5 x 5