Learn More
ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
Description
- For sample storage, even at ultra-low temperatures
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifications
Specifications
| Quantità | 10 Inserts/Pk. |
| Materiale | Cardboard |
| Product Type | Box Divider Insert |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 7 mm Dia. Tubes |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Matrice | 14 x 14 |