Specifica
| Quantità | 10 Inserts |
| Materiale | Ultra-low temperature resistant cardboard with water repellent finish |
| Altezza (sistema metrico) | 30mm |
| Colore | White |
| Larghezza (sistema metrico) | 136mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136mm |
| Matrice | 9 x 9 |