Learn More
Labcon™ Cardboard Racks for Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 17517886 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
17 mm
29 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Labcon 15 mL Centrifuge Tubes
Labcon 50 mL Centrifuge Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 225
Codice prodotto. 17517886
Marca: Labcon™ 27515000009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
25-place racks for conical centrifuge tubes.
  • Designed to hold Labcon™ 15 or 50 mL conical centrifuge tubes (may fit other brands)
  • Includes numbered wells
  • Viewport cut into the cardboard that allows user to the bottoms of the tubes
  • Replaces disposable polystyrene foam racks
  • Made of recyclable cardboard
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Matrice 4 x 5
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Materiale Cardboard
Posizioni 25 Positions
Forma Rettangolare
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Labcon 15 mL Centrifuge Tubes
Diametro (sistema metrico) interno 17 mm