Descrizione
- Designed to hold Labcon™ 15 or 50 mL conical centrifuge tubes (may fit other brands)
- Includes numbered wells
- Viewport cut into the cardboard that allows user to the bottoms of the tubes
- Replaces disposable polystyrene foam racks
- Made of recyclable cardboard
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Posizioni | 25 Positions |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Labcon 15 mL Centrifuge Tubes |
| Diametro (sistema metrico) interno | 17 mm |
| Vedi altri risultati |