Learn More
Fisherbrand™ Cartella per vetrini in cartone
Codice prodotto. 11703217 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Verde
Capacità vetrino:
20
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità vetrino Dimensione della confezione
11703217 Nero 20 Pezzo
12942071 Verde 20 Pezzo
11713217 Nero 30 Pezzo
11790465 Blu 20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11703217
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per conservare e trasportare 20 o 30 vetrini da microscopio standard in robuste cartelle in cartone. I vassoi portavetrini in cartone Fisherbrand™ sono dotati di alloggiamenti incassati per proteggere i campioni e di sezioni per accedere facilmente ai vetrini. I vassoi monouso sono ideali per il trasporto e lo stoccaggio a breve termine dei vetrini.
Store and transport up to 20 standard microscope slides in sturdy cardboard folders. Fisherbrand™ Cardboard Slide Trays feature recessed slots that protect specimens and thumb cuts for easy slide access. Disposable trays are ideal for short-term storage or slide transporting.
  • Horizontal compartments are recessed to protect the specimens when the cover is closed
  • Features thumb cut for easy slide removal
  • Monouso
Specifica
Tipo Slide Storage Tray
Capacità vetrino 20
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Nero
Compartimenti 20
Sostegni dispositivo 20 Slides
Dimensioni (L x P x A) 208 x 341 x 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione o il trasporto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard 25 x 75mm slides
Altezza (sistema imperiale) 0.354 in.
Altezza (sistema metrico) 9mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8,18in.
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino Standard 25 x 75mm slides
Lunghezza (sistema metrico) 20.8mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino Standard 25 x 75mm slides
Materiale Cartone
Sterilità Non-sterile
Vassoi Yes
Larghezza (sistema imperiale) 13.42 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 25x75mm (1x3in) and or 26x76mm
Larghezza (sistema metrico) 341mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 25x75mm (1x3in) and or 26x76mm