Descrizione
- White freezer cardboard box with water resistant coating
- Designed to withstand ultra-low temperature are ideal for sample storage at 4 °C, 20°C, or -86°C
- Available in 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.), and 102 mm (4 in.) tall boxes
- Compatible with box dividers in 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, and 10 x 10 (order separately)
- Dimensions: 133 x 133 mm
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Freezer Box |
| Imballaggio | 1/Pk. |
| Quantità | 1 Ea. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni (L x P x A) | 133 x 133 x 52 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 52 mm |
| Vedi altri risultati |