Learn More
Globe Scientific Cardboard Storage Box for Tall Cryogenic Vials
Codice prodotto. 31922770 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
White
Yellow
Capacità:
Tubes (2 in. H x 12 mm W)
Tubes (2 in. H x 13 mm W)
Tubes (2 in. H x 15 mm W)
Tubes (3 in. H x 12 mm W)
Tubes (3 in. H x 13 mm W)
Tubes (3 in. H x 15 mm W)
Dimensioni (L x P x A):
134 x 134 x 47 mm
134 x 134 x 76 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
pezzi 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
31922770 White Tubes (2 in. H x 13 mm W) 134 x 134 x 47 mm pezzi 96
31923057 White Tubes (2 in. H x 15 mm W) 134 x 134 x 47 mm pezzi 96
31922659 White Tubes (2 in. H x 12 mm W) 134 x 134 x 47 mm pezzi 96
31922644 White Tubes (3 in. H x 13 mm W) 134 x 134 x 76 mm pezzi 48
31923491 White Tubes (3 in. H x 12 mm W) 134 x 134 x 76 mm pezzi 48
31923072 Red Tubes (2 in. H x 13 mm W) 134 x 134 x 47 mm pezzi 96
31922685 Yellow Tubes (3 in. H x 15 mm W) 134 x 134 x 76 mm pezzi 48
31922680 White Tubes (3 in. H x 15 mm W) 134 x 134 x 76 mm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 31922770 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 3091
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for compact storage of sample tubes, cryogenic vials and centrifuge tubes in temperature range of -196° to +121°C
  • Designed for use in refrigerator and cryogenic freezer systems
  • Liquid resistant coating
  • Boxes come fully assembled
  • Numbered grid printed in bottom of each box
  • Weep holes for reduced moisture build-up
Specifica
Descrizione 81 place (9 x 9)
Colore White
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Storage Box
Capacità Tubes (2 in. H x 13 mm W)
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (Metric) -196°C
Quantità 96/Cs.
Dimensioni (L x P x A) 134 x 134 x 47 mm
Lunghezza (sistema metrico) 134 mm
Larghezza (sistema metrico) 134 mm
Altezza (sistema metrico) 47 mm