Descrizione
- Ideal for storing sample tubes, cryogenic vials, and centrifuge tubes
- The liquid resistant coating on each box is designed for refrigerator and cryogenic freezer storage
Specifica
Specifica
| Anti rotazione | No |
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Da utilizzare con (applicazione) | 15 mL Centrifuge Tubes |
| Capacità | 49 Tubes |
| Include | Dividers |
| Array di provette | 7 x 7 |
| Temperatura ammissibile (sistema metrico) | -196°C to 121°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 134 mm x 134 mm x 115 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 1 lb |