Learn More
Heathrow Scientific™ Cardboard Tube Storage Box for 15 and 50 mL Tubes (no partition), White
Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators ProdottiDescrizione
- Economical cardboard boxes are disposable
- Write-on surface for descriptions or self-numbering systems
- Partitions available in two sizes
- Partitions must be ordered separately
Specifica
Specifica
| Descrizione | Cardboard Tube Storage Box |
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo/Freezer Box |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tubes |
| Capacità | Tubes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.7 in. |
| Vedi altri risultati |