Learn More
Carfentrazone (free acid) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30310714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310714 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310714 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11043100ME100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carfentrazone (free acid)
CAS 128621-72-7
Nomi componenti o analita Carfentrazone (free acid)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H10 Cl2 F3 N3 O3
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo α,2-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoic acid, 2-Chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propionic acid, Aim EC, Carfentrazone, Oratio
InChI Formula InChI=1S/C13H10Cl2F3N3O3/c1-5-19-21(13(24)20(5)12(17)18)10-3-6(2-8(15)11(22)23)7(14)4-9(10)16/h3-4,8,12H,2H2,1H3,(H,22,23)
SMILES CC1=NN(C(=O)N1C(F)F)c2cc(CC(Cl)C(=O)O)c(Cl)cc2F
IUPAC Name 2-chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-3-methyl-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propanoic acid
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 384.14
Quantità 1 mL
Peso formulazione 383.0051 g/mol