Learn More
Carfilzomib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494986
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494986 100 mg 100mg
16470337 50 mg 50mg
16456697 5 mg 5mg
16423988 10 mg 10mg
16460986 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16494986 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10455
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Carfilzomib (PR-171) is an irreversible proteasome inhibitor with an IC50 of 5 nM in ANBL-6 and RPMI 8226 cells.
Carfilzomib (PR-171) is an irreversible proteasome inhibitor with an IC50 of 5 nM in ANBL-6 and RPMI 8226 cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Carfilzomib
Forma fisica Powder
CAS 868540-17-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C40H57N5O7
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo PR-171
Informazioni di solubilità DMF : ≥ 100 mg/mL (138.91 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (69.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(C([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC(CN2CCOCC2)=O)CCC3=CC=CC=C3)=O)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)=O)OC1
Molecular Weight (g/mol) 719.91
Peso formulazione 719.91
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only