Learn More
Carfilzomib, TRC
Codice prodotto. 30135814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135814 5 mg 5mg
30009482 250 mg 250mg
18002320 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135814 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1834605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868540-17-4
Sinonimo L-Phenylalaninamide, (αS)-α-[[2-(4-morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]carbonyl]butyl]-∣L-Phenylalaninamide, (αS)-α-[(4-morpholinylacetyl)amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyloxiranyl]carbonyl]butyl]- (9CI)∣(αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]carbonyl]butyl]-L-phenylalaninamide∣Carfilzomib∣Kyprolis∣PR 171
Specifica
Purezza >95% (HPLC)
Formato Neat
Peso molecolare 719.91
Product Type API
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room Temperature