Learn More
Carisoprodol (1.0mg/ml in Methanol), TRC
Codice prodotto. 18050940
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18050940 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18050940 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT20205X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carisoprodol
CAS 78-44-4
Formula molecolare C12 H24 N2 O4
Quantità 5 x 1 mL
Sinonimo Carisoprodol, (2RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6CI), 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate, Apesan, Arusal, Atonalyt, Calenfa, Caprodat, Carisol, Carisoma, Carisoprodate, Carisoprodatum, Domarax, Flexal, Flexartal, Isobamate, Isomeprobamate, Isopropyl meprobamate, Isoprotan, Isoprotane, Isoprothane, Izoprotan, Miolisodal, Mioril, N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NIH 10966, NSC 172124, Rela, Relasom, Sanoma, Skutamil, Soma, Somadril, Somalgit, Stialgin
InChI Formula InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
SMILES CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C
IUPAC Name [2-(carbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 260.33
Peso formulazione 260.1736
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Carisoprodol 1 mg/mL