Specifica
| Materiale o nome chimico | Carisoprodol |
| Quantità | 1 g |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, chloroform, methanol |
| Punto di fusione | 90.0°C to 94.0°C |
| Peso formulazione | 260.33 |
| InChI Key | OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C |
| IUPAC Name | 2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl N-(propan-2-yl)carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.33 |