Learn More
Carl Zeiss™ Axiovert™ Microscope Dust Cover
Codice prodotto. 10661760
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Axiovert 40/25 Microscope
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10661760 Axiovert 40/25 Microscope Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10661760 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 4593150000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05€
    27.05€ / pezzi 1
    Risparmia 16.00€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 24-09-2026
L x W x H: 52 x 24 x 47cm
Specifica
Tipo Dust Cover
Dimensioni (L x P x A) 20.47 x 9.44 x 18.5 in. (52 x 24 x 47 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axiovert 40/25 Microscope
Altezza (sistema imperiale) 18.5 in.
Altezza (sistema metrico) 47 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 20.47 in.
Lunghezza (sistema metrico) 52 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.44 in.
Larghezza (sistema metrico) 24 cm