Learn More
Carl Zeiss™ Immersol™ Immersion Oil
Codice prodotto. 10389092
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificazione/Conformità:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantità:
20 ml
100 ml
250 mL
500 ml
Tipo di imballaggio:
Bottle
Flacone
Oliatore
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
250mL
500 ML
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Certificazione/Conformità Quantità Tipo di imballaggio unitSize
10389092 Immersol 518 N ISO 8036-1 500 ml Flacone 500 ML
13405948 Immersol 518 N ISO 8036-1 250 mL Bottle 250mL
10247272 Immersol 518 N ISO 8036-1 100 ml Flacone Pezzo
10539438 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 20 ml Oliatore 20mL
10690586 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 100 ml Bottle 100mL
10418653 Immersol 518 N ISO 8036-1 20 ml Oliatore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10389092 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 0000001111809
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
  • Olio da immersione senza formazione di bolle
  • Indicato per obiettivi a immersione in olio di Carl Zeiss
Specifica
Tipo Immersol 518 N
Certificazione/Conformità ISO 8036-1
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 ml
Indice di rifrazione 1.518
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Immersol 518 N
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene