Learn More
Carl Zeiss™ Immersol™ Immersion Oil
Codice prodotto. 10690586
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificazione/Conformità:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantità:
20 ml
100 mL
250 mL
500 ml
Tipo di imballaggio:
Bottle
Flacone
Oliatore
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
250mL
500 ML
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Certificazione/Conformità Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
10690586 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 100 mL Bottle 100mL
10389092 Immersol 518 N ISO 8036-1 500 ml Flacone 500 ML
13405948 Immersol 518 N ISO 8036-1 250 mL Bottle 250mL
10247272 Immersol 518 N ISO 8036-1 100 mL Flacone Pezzo
10539438 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 20 ml Oliatore 20mL
10418653 Immersol 518 N ISO 8036-1 20 ml Oliatore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10690586 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 4449620000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.00€
    349.62€ / 100mL
    Risparmia 236.38€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-04-2027
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
  • Olio da immersione senza formazione di bolle
  • Indicato per obiettivi a immersione in olio di Carl Zeiss
Specifica
Tipo Immersol 518 F
Certificazione/Conformità ISO 8036-1/2
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 100 mL
Indice di rifrazione 1.518
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Immersol 518 F
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Benzyl benzoate